4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine
Formule:C₁₉H₁₈N₄O₄
MW:366.38 g/mol
Numéro MDL:MFCD11052920
Numéro CAS:942518-20-9
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 366,38 g/mol
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 366.38 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought