ContactUsLinkComponent
Low Ash Quantitative Paper Grade 392, Ahlstrom
Low Ash Quantitative Paper Grade 392, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Certificates
Low Ash Quantitative Paper Grade 392, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 10754-472
  • 10754-470
  • 10754-454
  • 10754-476
  • 10754-474
  • 10754-458
  • 10754-456
  • 10754-478
  • 10754-462
  • 10754-460
  • 10754-466
  • 10754-464
  • 10754-468
  • Flow rate:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Load capacity:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Retention:
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns
  • 5-8 microns