ATP (Energy) Regeneration Solution | Avantor
ATP (Energy) Regeneration Solution
100 µl
Catalog # 89158-300
Supplier:   Enzo Life Sciences
Fournisseur #:  EW9810-0100
ATP (Energy) Regeneration Solution
Catalog # 89158-300
Supplier:  Enzo Life Sciences
CAS Number:  
ATP (Energy) Regeneration Solution
ATP (Energy) Regeneration Solution
100 µl
CAS Number:  
Price
$189.60
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This solution contains MgCl2, ATP, and ATP regenerating enzymes to recycle ATP hydrolysis products, (AMP, ADP) to ATP
Liquid. In 50 mM TRIS-Cl, pH 7.5.
An ideal energy source for conjugation/degradation assays (ubiquitin, proteasome, SUMO, etc.) particularly those that are preformed with crude lysates/impure reagents that may contain ATP-depleting activities.
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    100 µl
  • Cat. No.:
    89158-300
  • Enzyme name:
    ATP (Energy) Regeneration Solution
Spécifications