ContactUsLinkComponent
Ultra-2 Non-Polar GC Columns, GS-Tek
Ultra-2 Non-Polar GC Columns, GS-Tek
Certificats
Ultra-2 Non-Polar GC Columns, GS-Tek
Ultra-2 Non-Polar GC Columns, GS-Tek
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10498-866
  • 10498-868
  • 10498-870
  • 10498-872
  • 10498-858
  • 10498-860
  • 10498-862
  • 10498-864
  • 10498-856
  • Description:
  • 10498-866
  • 10498-868
  • 10498-870
  • 10498-872
  • 10498-858
  • 10498-860
  • 10498-862
  • 10498-864
  • 10498-856
  • Temperature limit:
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C
  • -60 to 325/350°C