ContactUsLinkComponent
GsBP®-PLOT-KCL GC Columns, GS-Tek
GsBP®-PLOT-KCL GC Columns, GS-Tek
Certificats
GsBP®-PLOT-KCL GC Columns, GS-Tek
GsBP®-PLOT-KCL GC Columns, GS-Tek
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10499-240
  • 10499-242
  • 10499-992
  • 10499-244
  • 10499-238
  • 10499-994
  • 10499-996
  • 10499-998
  • Description:
  • 10499-240
  • 10499-242
  • 10499-992
  • 10499-244
  • 10499-238
  • 10499-994
  • 10499-996
  • 10499-998
  • Temperature limit:
  • -60 to 200°C
  • -60 to 200°C
  • -60 to 200/250°C
  • -60 to 200°C
  • -60 to 200°C
  • -60 to 200/250°C
  • -60 to 200/250°C
  • -60 to 200°C