ContactUsLinkComponent
GsBP®-1301 Mid-Polar GC Columns, GS-Tek
GsBP®-1301 Mid-Polar GC Columns, GS-Tek
Certificats
GsBP®-1301 Mid-Polar GC Columns, GS-Tek
GsBP®-1301 Mid-Polar GC Columns, GS-Tek
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10499-800
  • 10499-788
  • 10499-792
  • 10499-794
  • 10499-802
  • 10499-782
  • 10499-784
  • 10499-786
  • 10499-234
  • 10499-236
  • 10499-796
  • 10499-224
  • 10499-226
  • 10499-798
  • 10499-228
  • Description:
  • 10499-800
  • 10499-788
  • 10499-792
  • 10499-794
  • 10499-802
  • 10499-782
  • 10499-784
  • 10499-786
  • 10499-234
  • 10499-236
  • 10499-796
  • 10499-224
  • 10499-226
  • 10499-798
  • 10499-228
  • Temperature limit:
  • -20 to 260/280°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 260/280°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 280/300°C
  • -20 to 260/280°C
  • -20 to 280/300°C