ContactUsLinkComponent
GsBP®-CarboWax-20M Polar, PEG GC Columns, GS-Tek
GsBP®-CarboWax-20M Polar, PEG GC Columns, GS-Tek
Certificats
GsBP®-CarboWax-20M Polar, PEG GC Columns, GS-Tek
GsBP®-CarboWax-20M Polar, PEG GC Columns, GS-Tek
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10499-580
  • 10499-590
  • 10499-568
  • 10499-592
  • 10499-594
  • 10499-572
  • 10499-574
  • 10499-582
  • 10499-584
  • 10499-562
  • 10499-586
  • 10499-564
  • 10499-588
  • 10499-566
  • 10499-576
  • 10499-578
  • Description:
  • 10499-580
  • 10499-590
  • 10499-568
  • 10499-592
  • 10499-594
  • 10499-572
  • 10499-574
  • 10499-582
  • 10499-584
  • 10499-562
  • 10499-586
  • 10499-564
  • 10499-588
  • 10499-566
  • 10499-576
  • 10499-578
  • Temperature limit:
  • 40 to 220°C
  • 50 to 200°C
  • 40 to 220°C
  • 50 to 200°C
  • 50 to 200°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 50 to 200°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C
  • 40 to 220°C