Magnesium chloride 1 M in aqueous solution, sterile filtered
Fournisseur: QUALITY BIOLOGICAL, INC.
Certificats
A propos de cet article
Formule:MgCl₂
MW:95.21 g/mol
Numéro MDL:MFCD00011106
Numéro CAS:7786-30-3
Index Merck:13,05684
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 1412 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 715 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 95.21 g/mol
:Magnesium chloride
EINECS:232-094-6
:715
:1412
Température d'entreposage:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Appearance:clear colorless liquid pass
- Dnase, Rnase and Protease:not detectable
- in aqueous solution:
Résultats des tests de spécification
Customers Who Bought This Also Bought