Sodium dodecyl sulfate (SDS) 20% in aqueous solution, sterile filtered
Fournisseur: QUALITY BIOLOGICAL, INC.
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Dodecyl sulphate sodium salt,Sodium dodecyl sulfate,Dodecyl sulphuric acid sodium salt,Lauryl sulphate sodium salt
Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW:288.38 g/mol
Densité:1 to 1.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL:MFCD00036175
Numéro CAS:151-21-3
:Sodium dodecyl sulphate (SDS)
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: 204 to 207 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: Min. 100 °C
:M.W. 288.38 g/mol
Température d'entreposage:Ambient
EINECS:205-788-1
:12,08782
:14,08636
Résultats des tests de spécification
- in aqueous solution:
Résultats des tests de spécification
Customers Who Bought This Also Bought