ContactUsLinkComponent
PTFE Barrel Pumps, Ultrapure, Burkle
PTFE Barrel Pumps, Ultrapure, Burkle
Fournisseur:  BURKLE INC
Certificats
PTFE Barrel Pumps, Ultrapure, Burkle
PTFE Barrel Pumps, Ultrapure, Burkle
Fournisseur:  BURKLE INC
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10217-246
  • 10217-248
  • 10217-250
  • 10217-252
  • 76319-734
  • 76319-736
  • Flow rate:
  • 270 ml (9.13 oz.)/Stroke
  • 270 ml (9.13 oz.)/Stroke
  • 400 ml (13.53 oz.)/Stroke
  • 400 ml (13.53 oz.)/Stroke
  • 180 ml (6.09 oz.)/Stroke
  • 180 ml (6.09 oz.)/Stroke