ContactUsLinkComponent
OTAL Foot Pumps, Bürkle
OTAL Foot Pumps, Bürkle
Fournisseur:  BURKLE INC
Certificats
OTAL Foot Pumps, Bürkle
OTAL Foot Pumps, Bürkle
Fournisseur:  BURKLE INC
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10216-942
  • 10216-944
  • 10216-946
  • 10216-948
  • 10216-950
  • 76501-446
  • 10216-938
  • 10216-940
  • Flow rate:
  • 30 L/min. (1.05 cfm)
  • 12 L/min. (0.4 cfm)
  • 20 L/min. (0.7 cfm)
  • 26 L/min. (0.9 cfm)
  • 5 L/min. (0.1 cfm)
  • 14 L/min. (3.70 gpm)
  • 20 L/min. (0.7 cfm)
  • 26 L/min. (0.9 cfm)