ContactUsLinkComponent
VWR® Shaking Water Baths
VWR® Shaking Water Baths
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Shaking Water Baths
VWR® Shaking Water Baths
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10128-126
  • 10128-128
  • Model:
  • 12 L
  • 18 L
  • Temperature range:
  • Ambient +5...99°C (Ambient +9...210°F)
  • Ambient +5...99°C (Ambient +9...210°F)
  • Temperature stability:
  • ±0.1°C (±0.18°F)
  • ±0.1°C (±0.18°F)
  • Temperature uniformity:
  • ±0.1°C (±0.18°F)
  • ±0.1°C (±0.18°F)
  • Heating capacity:
  • 0.8 kW
  • 1.05 kW
  • Capacity:
  • 12 L (3.2 gal.)
  • 18 L (4.8 gal.)
  • Electrical:
  • 110/120V, 50/60Hz
  • 110/120V, 50/60Hz
  • Ext. W×D×H:
  • 33.5×36×27.5 cm (13×14×11")
  • 33.5×56.5×27.5 cm (13×22×11")
Spécifications
Informations connexes