ContactUsLinkComponent
VWR® Mini Stirrer, 120 V
VWR® Mini Stirrer, 120 V
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Mini Stirrer, 120 V
VWR® Mini Stirrer, 120 V
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10153-314
  • 10153-304
  • Shipping weight:
  • 1.8 kg (4 lbs.)
  • 1.8 kg (4 lbs.)
  • Overall dimensions:
  • 20L×15.2W×12.4H cm (7.9×6×4.9")
  • 20L×15.2W×12.4H cm (7.9×6×4.9")