ContactUsLinkComponent
Whatman™ Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Binder Free
Whatman™ Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Binder Free
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Whatman™ Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Binder Free
Whatman™ Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Binder Free
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA28497-663
  • CA28497-787
  • CA28497-765
  • CA28497-754
  • CA28497-743
  • CA28497-721
  • CA28497-700
  • CA11013-132
  • CA11013-030
  • CA11013-026
  • CA14005-870
  • CA11013-144
  • CA28497-696
  • CA28497-685
  • CA11013-948
  • CA28497-652
  • CA11013-944
  • CA28497-641
  • CA28497-620
  • CA28497-619
  • CA28497-776
  • Thickness:
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • Particle retention:
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • 1.2 µm
  • Filtration speed:
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Medium to fast, 100 s (Herzberg)
  • Water flow rate:
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • Airflow rate:
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • 6.7 s/100 ml/in²
  • Basis weight:
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • Max. operating temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C