ContactUsLinkComponent
ECO Heating Circulators with Transparent Bath, Lauda-Brinkmann
ECO Heating Circulators with Transparent Bath, Lauda-Brinkmann
Fournisseur:  Lauda-Brinkmann
Certificats
ECO Heating Circulators with Transparent Bath, Lauda-Brinkmann
ECO Heating Circulators with Transparent Bath, Lauda-Brinkmann
Fournisseur:  Lauda-Brinkmann
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89202-360
  • 89202-358
  • 89202-348
  • 89202-346
  • 89202-356
  • 89202-444
  • 89202-354
  • 89202-442
  • 89202-352
  • 89202-440
  • 89202-350
  • 89202-438
  • 89202-452
  • 89202-450
  • 89202-448
  • 89202-446
  • Pump flow rate:
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • 22 L/min. (Max.)
  • Pump pressure:
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)
  • 0.55 Bar (Max.)