ContactUsLinkComponent
ECO Immersion Thermostats, LAUDA-Brinkmann
ECO Immersion Thermostats, LAUDA-Brinkmann
Fournisseur:  Lauda-Brinkmann
Certificats
ECO Immersion Thermostats, LAUDA-Brinkmann
ECO Immersion Thermostats, LAUDA-Brinkmann
Fournisseur:  Lauda-Brinkmann
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89202-436
  • 89202-434
  • 89202-344
  • 89202-342
  • Max. flow rate:
  • 22 L/min.
  • 22 L/min.
  • 22 L/min.
  • 22 L/min.
  • Max. pumping pressure:
  • 0.55 Bar
  • 0.55 Bar
  • 0.55 Bar
  • 0.55 Bar
  • Overall dimensions:
  • 130W x 135D x 325H mm
  • 130W x 135D x 325H mm
  • 130W x 135D x 325H mm
  • 130W x 135D x 325H mm