ContactUsLinkComponent
Versilon™ SE-200 Chemical Transfer Tubing
Versilon™ SE-200 Chemical Transfer Tubing
Certificats
Versilon™ SE-200 Chemical Transfer Tubing
Versilon™ SE-200 Chemical Transfer Tubing
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89404-396
  • 89404-388
  • 89404-386
  • 89404-398
  • 89404-394
  • 89404-390
  • 63010-224
  • Model:
  • 89404-396
  • 89404-388
  • 89404-386
  • 89404-398
  • 89404-394
  • 89404-390
  • 63010-224
  • Bend radius:
  • 4"
  • 1"
  • 1/2"
  • 4 1/2"
  • 3 1/2"
  • 1 1/2"
  • 1½"
  • Durometer hardness:
  • Shore A, 66
  • Shore A, 66
  • Shore A, 66
  • Shore A, 66
  • Shore A, 66
  • Shore A, 66
  • 66 Shore A
  • Working pressure:
  • 45.0 psi
  • 85.0 psi
  • 100.0 psi
  • 30.0 psi
  • 50.0 psi
  • 75.0 psi
  • 55 psi