ContactUsLinkComponent
Accucore™ Phenyl-Hexyl Columns, Thermo Scientific
Accucore™ Phenyl-Hexyl Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Accucore™ Phenyl-Hexyl Columns, Thermo Scientific
Accucore™ Phenyl-Hexyl Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10038-712
  • 10038-714
  • 10038-716
  • 10038-740
  • 10038-742
  • 10039-098
  • 10038-704
  • 10039-100
  • 10039-102
  • 10038-706
  • 10038-708
  • 10038-710
  • Description:
  • 10038-712
  • 10038-714
  • 10038-716
  • 10038-740
  • 10038-742
  • 10039-098
  • 10038-704
  • 10039-100
  • 10039-102
  • 10038-706
  • 10038-708
  • 10038-710
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g