ContactUsLinkComponent
Accucore™ C8 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
undefined
Accucore™ C8 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10038-816
  • 10038-838
  • 10038-818
  • 10038-840
  • 10038-820
  • 10038-822
  • 10038-828
  • 10038-830
  • 10038-834
  • 10038-812
  • 10038-814
  • 10038-836
  • Description:
  • 10038-816
  • 10038-838
  • 10038-818
  • 10038-840
  • 10038-820
  • 10038-822
  • 10038-828
  • 10038-830
  • 10038-834
  • 10038-812
  • 10038-814
  • 10038-836
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • pH range:
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g