ContactUsLinkComponent
Accucore™ C18 Columns, Thermo Scientific
Accucore™ C18 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Accucore™ C18 Columns, Thermo Scientific
Accucore™ C18 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10038-842
  • 10038-844
  • 10038-848
  • 10038-872
  • 10038-850
  • 10038-874
  • 10038-852
  • 10038-879
  • 10038-870
  • 10038-876
  • 10038-856
  • 10038-858
  • 10038-860
  • 10038-862
  • 10038-866
  • 10038-868
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • pH range:
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g