ContactUsLinkComponent
Accucore™ RP-MS Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
undefined
Accucore™ RP-MS Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10039-112
  • 10039-134
  • 10039-114
  • 10039-116
  • 10039-118
  • 10039-120
  • 10039-126
  • 10039-104
  • 10039-128
  • 10039-106
  • 10039-108
  • 10039-130
  • 10039-110
  • Description:
  • 10039-112
  • 10039-134
  • 10039-114
  • 10039-116
  • 10039-118
  • 10039-120
  • 10039-126
  • 10039-104
  • 10039-128
  • 10039-106
  • 10039-108
  • 10039-130
  • 10039-110
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • pH range:
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g