ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10041-766
  • 10045-730
  • 10045-762
  • 10041-770
  • 10045-746
  • 10041-780
  • 10041-778
  • 10041-776
  • 10045-734
  • 10041-788
  • 10041-792
  • 76332-252
  • 10045-756
  • 10041-758
  • Description:
  • 10041-766
  • 10045-730
  • 10045-762
  • 10041-770
  • 10045-746
  • 10041-780
  • 10041-778
  • 10041-776
  • 10045-734
  • 10041-788
  • 10041-792
  • 76332-252
  • 10045-756
  • 10041-758
  • Carbon load:
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • 8.0%
  • 8.50%
  • 8.50%
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g