ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ C4 HPLC Columns
Hypersil GOLD™ C4 HPLC Columns
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ C4 HPLC Columns
Hypersil GOLD™ C4 HPLC Columns
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10045-660
  • 76420-876
  • 10041-554
  • 10041-578
  • 10041-592
  • 76332-396
  • 76332-398
  • 10041-560
  • 10041-568
  • 10041-562
  • 10041-596
  • 10041-570
  • 76332-248
  • 76332-250
  • Description:
  • Analytical column
  • Standard column
  • Analytical column
  • Analytical column
  • Analytical column
  • XtendedLife column
  • XtendedLife column
  • Analytical column
  • Guard cartridge
  • Analytical column
  • Analytical column
  • Guard cartridge
  • Standard column
  • Standard column
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26