ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ HILIC HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ HILIC HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ HILIC HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ HILIC HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10045-792
  • 10041-942
  • 10045-794
  • 10041-938
  • 10041-948
  • 10045-790
  • 10041-944
  • 10041-952
  • 10045-802
  • 10045-804
  • 10041-956
  • 10041-964
  • 10041-916
  • 10041-928
  • 10041-924
  • 10045-810
  • 10045-812
  • 10041-922
  • 10041-930
  • Description:
  • 10045-792
  • 10041-942
  • 10045-794
  • 10041-938
  • 10041-948
  • 10045-790
  • 10041-944
  • 10041-952
  • 10045-802
  • 10045-804
  • 10041-956
  • 10041-964
  • 10041-916
  • 10041-928
  • 10041-924
  • 10045-810
  • 10045-812
  • 10041-922
  • 10041-930
  • Carbon load:
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g