ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ Silica HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ Silica HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ Silica HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ Silica HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10041-128
  • 10041-126
  • 10041-122
  • 10041-154
  • 10041-184
  • 10041-192
  • 10041-190
  • 10041-118
  • 10041-136
  • 10041-158
  • Description:
  • 10041-128
  • 10041-126
  • 10041-122
  • 10041-154
  • 10041-184
  • 10041-192
  • 10041-190
  • 10041-118
  • 10041-136
  • 10041-158
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g