ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10041-656
  • 10041-620
  • 10041-684
  • 10041-682
  • 10041-648
  • 10041-646
  • 10041-602
  • 10041-644
  • 10041-622
  • 10041-614
  • 10041-612
  • 10041-674
  • 10041-608
  • Description:
  • 10041-656
  • 10041-620
  • 10041-684
  • 10041-682
  • 10041-648
  • 10041-646
  • 10041-602
  • 10041-644
  • 10041-622
  • 10041-614
  • 10041-612
  • 10041-674
  • 10041-608
  • Carbon load:
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g