ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ CN HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ CN HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ CN HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ CN HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10041-744
  • 10045-706
  • 10041-742
  • 10045-670
  • 10045-674
  • 10045-684
  • 10045-718
  • 10041-730
  • 10045-678
  • 10045-680
  • 10041-690
  • 10045-694
  • Description:
  • 10041-744
  • 10045-706
  • 10041-742
  • 10045-670
  • 10045-674
  • 10045-684
  • 10045-718
  • 10041-730
  • 10045-678
  • 10045-680
  • 10041-690
  • 10045-694
  • Carbon load:
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g