ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10041-258
  • 10041-256
  • 10041-266
  • 10041-262
  • 10041-270
  • 10045-482
  • 10041-280
  • 10045-484
  • 10045-488
  • 10041-276
  • 10041-202
  • 10041-290
  • 10041-284
  • 10045-492
  • 10041-212
  • 76332-372
  • 10041-296
  • 10041-304
  • 10041-216
  • 10041-298
  • 10041-312
  • 10041-222
  • 10041-310
  • 10041-220
  • 10041-228
  • 10041-226
  • 10041-246
  • 10041-242
  • 10041-240
  • 10041-254
  • 10041-252
  • 10041-248
  • Description:
  • 10041-258
  • 10041-256
  • 10041-266
  • 10041-262
  • 10041-270
  • 10045-482
  • 10041-280
  • 10045-484
  • 10045-488
  • 10041-276
  • 10041-202
  • 10041-290
  • 10041-284
  • 10045-492
  • 10041-212
  • 76332-372
  • 10041-296
  • 10041-304
  • 10041-216
  • 10041-298
  • 10041-312
  • 10041-222
  • 10041-310
  • 10041-220
  • 10041-228
  • 10041-226
  • 10041-246
  • 10041-242
  • 10041-240
  • 10041-254
  • 10041-252
  • 10041-248
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • pH range:
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 - 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g