ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ HPLC Cartridges and Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ HPLC Cartridges and Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ HPLC Cartridges and Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ HPLC Cartridges and Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10041-020
  • 10045-230
  • 10045-328
  • 10045-332
  • 10045-238
  • 10045-334
  • 10045-336
  • 10045-340
  • 10045-342
  • 10045-256
  • 10045-274
  • 10045-276
  • 10045-278
  • 10041-000
  • 10045-280
  • 10045-282
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • pH range:
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • 1 to 11
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g