ContactUsLinkComponent
Accucore™ 150-C4 Columns, Thermo Scientific
Accucore™ 150-C4 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Accucore™ 150-C4 Columns, Thermo Scientific
Accucore™ 150-C4 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10039-174
  • 10039-176
  • 10039-178
  • 10039-156
  • 10039-158
  • 10039-180
  • 10039-160
  • 10039-162
  • 10039-170
  • 10038-906
  • 10038-908
  • Description:
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • Column
  • nanoViper Column
  • Carbon load:
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • pH range:
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • 2 to 9
  • Surface area:
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g