ContactUsLinkComponent
Accucore™ HILIC Columns, Thermo Scientific
Accucore™ HILIC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Accucore™ HILIC Columns, Thermo Scientific
Accucore™ HILIC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10038-754
  • 10039-132
  • 10038-762
  • 10039-136
  • 10038-764
  • 10039-138
  • 10038-766
  • 10038-748
  • Description:
  • 10038-754
  • 10039-132
  • 10038-762
  • 10039-136
  • 10038-764
  • 10039-138
  • 10038-766
  • 10038-748
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g