ContactUsLinkComponent
Accucore™ C30 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
undefined
Accucore™ C30 Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10039-036
  • 10039-038
  • 10039-040
  • 10039-042
  • 10039-044
  • 10039-046
  • 10039-048
  • 10039-052
  • 10039-054
  • 10039-056
  • Description:
  • 10039-036
  • 10039-038
  • 10039-040
  • 10039-042
  • 10039-044
  • 10039-046
  • 10039-048
  • 10039-052
  • 10039-054
  • 10039-056
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g