ContactUsLinkComponent
Tygon S3™ B-44-3 Beverage Tubing, Saint-Gobain Life Sciences
Tygon S3™ B-44-3 Beverage Tubing, Saint-Gobain Life Sciences
Certificats
Tygon S3™ B-44-3 Beverage Tubing, Saint-Gobain Life Sciences
Tygon S3™ B-44-3 Beverage Tubing, Saint-Gobain Life Sciences
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89404-066
  • 89404-068
  • 89404-092
  • 89404-094
  • 89404-096
  • 89404-098
  • 89404-100
  • 89404-104
  • 89404-106
  • 89404-110
  • 89404-114
  • 63010-960
  • 89404-154
  • 89404-070
  • 89404-072
  • 89404-074
  • 89404-076
  • 89404-080
  • 89404-082
  • 89404-084
  • 89404-088
  • 89404-130
  • 89404-116
  • 89404-102
  • 89404-124
  • 89404-120
  • 89404-148
  • 89404-144
  • Model:
  • 89404-066
  • 89404-068
  • 89404-092
  • 89404-094
  • 89404-096
  • 89404-098
  • 89404-100
  • 89404-104
  • 89404-106
  • 89404-110
  • 89404-114
  • 63010-960
  • 89404-154
  • 89404-070
  • 89404-072
  • 89404-074
  • 89404-076
  • 89404-080
  • 89404-082
  • 89404-084
  • 89404-088
  • 89404-130
  • 89404-116
  • 89404-102
  • 89404-124
  • 89404-120
  • 89404-148
  • 89404-144
  • Max. vacuum:
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 16.0"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 25.0"
  • 29.9"
  • 6.0"
  • 25.0"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 25.0"
  • 29.9"
  • 16.0"
  • 11.0"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • 6.0"
  • 4.0"
  • 16.0"
  • 11.0"
  • 6.0"
  • 11.0"
  • 29.9"
  • 29.9"
  • Working pressure:
  • 100.0 psi
  • 43.0 psi
  • 47.0 psi
  • 60.0 psi
  • 28.0 psi
  • 40.0 psi
  • 50.0 psi
  • 34.0 psi
  • 44.0 psi
  • 19.0 psi
  • 34.0 psi
  • 43.0 psi
  • 70.0 psi
  • 74.0 psi
  • 34.0 psi
  • 60.0 psi
  • 28.0 psi
  • 25.0 psi
  • 43.0 psi
  • 60.0 psi
  • 19.0 psi
  • 16.0 psi
  • 29.0 psi
  • 25.0 psi
  • 20.0 psi
  • 25.0 psi
  • 60.0 psi
  • 60.0 psi