GFM Pro Electronic Flowmeter, Thermo Scientific
GFM Pro Flowmeter
Catalog # 10057-406
Fournisseur #: 66002-010
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
RESTEK PROFLOW 6000 Catalog #89205-666
Le produit 89205-666 est un remplacement de 10057-406 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
The Thermo Scientific GFM Pro Flowmeter is specifically designed for use with gas chromatography instruments.
- Portable unit and can be hand-held
- Has optional stand for bench-top convenience
This versatile product is an electronic device capable of measuring volumetric flow for all types of gases. Real-time measurements can be made for various types of flow paths including continually changing gas types.
Spécifications
- Désignation:GFM Pro Flowmeter