ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ PFP HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ PFP HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Hypersil GOLD™ PFP HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ PFP HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10045-616
  • 10045-622
  • 10041-516
  • 10041-522
  • 10041-454
  • 10045-576
  • 10045-578
  • 10045-580
  • 10041-538
  • 10045-574
  • 10041-464
  • 10045-588
  • 10041-548
  • 10041-474
  • 10041-470
  • 10041-468
  • 10045-604
  • 10041-486
  • 10045-610
  • Description:
  • 10045-616
  • 10045-622
  • 10041-516
  • 10041-522
  • 10041-454
  • 10045-576
  • 10045-578
  • 10045-580
  • 10041-538
  • 10045-574
  • 10041-464
  • 10045-588
  • 10041-548
  • 10041-474
  • 10041-470
  • 10041-468
  • 10045-604
  • 10041-486
  • 10045-610
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • pH range:
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • 2 to 8
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g