ContactUsLinkComponent
Thick Chromatography Paper, Grade 222, Ahlstrom
Thick Chromatography Paper, Grade 222, Ahlstrom
Fournisseur:  Ahlstrom
Certificats
Thick Chromatography Paper, Grade 222, Ahlstrom
Thick Chromatography Paper, Grade 222, Ahlstrom
Fournisseur:  Ahlstrom
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 47745-908
  • 47745-910
  • 47749-852
  • 47749-854
  • 47745-916
  • 47745-912
  • 47745-914
  • Thickness:
  • 0.83 mm
  • 0.83 mm
  • 0.83 mm
  • 0.83 mm
  • 0.83 mm
  • 0.83 mm
  • 0.83 mm
  • Absorption speed:
  • 220 mm / 30 min
  • 220 mm / 30 min
  • 220 mm / 30 min
  • 220 mm / 30 min
  • 220 mm / 30 min
  • 220 mm / 30 min
  • 220 mm / 30 min