ContactUsLinkComponent
Microplate Thermoshakers, Boekel Scientific
Microplate Thermoshakers, Boekel Scientific
Fournisseur:  Boekel
Certificats
Microplate Thermoshakers, Boekel Scientific
Microplate Thermoshakers, Boekel Scientific
Fournisseur:  Boekel
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 97004-378
  • 97004-376
  • Speed range:
  • 250 - 1200 rpm
  • 250 - 1200 rpm
  • Amplitude orbitale (mm):
  • 2 mm
  • 2 mm
  • Orbit:
  • 2 mm
  • 2 mm
  • Temperature range:
  • Ambient +5 to 60°C
  • Ambient +5 to 60°C
  • Temperature uniformity:
  • +/- 0.2°C
  • +/- 0.2°C
  • Stability:
  • ±0.1 °C
  • ±0.1 °C
  • Electrical:
  • 12V dc, 4.5A via 115/230V AC Adapter
  • 12V dc, 4.5A via 115/230V AC Adapter