ContactUsLinkComponent
VWR® MaX Homogenizing Packages
VWR® MaX Homogenizing Packages
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® MaX Homogenizing Packages
VWR® MaX Homogenizing Packages
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10032-484
  • 10032-764
  • 10032-766
  • Weight:
  • 0.64 kg (1.4 lbs.)
  • 1.5 kg (3.2 lbs.)
  • 1.5 kg (3.2 lbs.)
  • Dimensions:
  • 5.5 x 19.8 x 5 cm (2.15 x 7.8 x 1.98")
  • 6.9 x 22.8 x 6.9 cm (2.75 x 9 x 2.75")
  • 6.9 x 22.8 x 6.9 cm (2.75 x 9 x 2.75")
  • Power rating:
  • 144 W
  • 576 W
  • 576 W
  • Sound level:
  • 68 dB
  • 72 db
  • 72 db