Sodium acétate, anhydre ≥99.0% ACS
Poly bottle, 500 g
Supplier: VWR
Fournisseur #: 79960-300
Jump to:
Product Details & Documents
Synonymes: Acétate de sodium
- CAS Number:127-09-3
- Formule:H₃CCOONa
- Numéro MDL:MFCD00012459
- Molecular Weight:82.03 g/mol
- Indice Merck:12,08711
- Ébullition Pt:881,4 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:881.4 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:324 °C
- Densité:1,528 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:≥ 250 °C (closed cup)
- Flash Pt:>250 °C (closed cup)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:204-823-8
- ATTEINDRE:01-2119485123-42
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (C2H3O2Na):99.0% min.
- pH of a 5% Solution at 25°C:7.0 - 9.2
- Insoluble Matter:0.01% max.
- Loss on drying at 120°C:1.0% max.
- Chloride (Cl):0.002% max.
- Phosphate (PO4):0.001% max.
- Sulfate (SO4):0.003% max.
- Calcium (Ca):0.005% max.
- Magnesium (Mg):0.002% max.
- Heavy metals (as Pb):0.001% max.
- Iron (Fe):0.001% max.
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly bottle
- Taille:500 g