ContactUsLinkComponent
HiTrap Columns, Streptavidin HP, Cytiva
HiTrap Columns, Streptavidin HP, Cytiva
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
HiTrap Columns, Streptavidin HP, Cytiva
HiTrap Columns, Streptavidin HP, Cytiva
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA95055-892L
  • 95055-892
  • Description:
  • CA95055-892L
  • 95055-892
  • Max. pressure:
  • 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
  • 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
  • Storage:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol, 0.1 M Potassium Phosphate buffer, pH 8 
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol, 0.1 M Potassium Phosphate buffer, pH 8 