ContactUsLinkComponent
Supracap™ 50 Depth Filter Capsules, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Supracap™ 50 Depth Filter Capsules, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Fournisseur:  Cytiva
New Product
Certificats
Supracap™ 50 Depth Filter Capsules, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Supracap™ 50 Depth Filter Capsules, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Fournisseur:  Cytiva
New Product
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA77007-788
  • CA89408-530
  • CA89408-526
  • CA89408-528
  • 76285-216
  • CA89408-544
  • CA89408-546
  • CA89408-540
  • CA89408-542
  • CA89408-536
  • CA89408-538
  • CA89408-532
  • CA89408-534
  • Max. differential pressure:
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • Max. operating pressure:
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
  • Max. Ø:
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal
  • 64 mm (2.52"), nominal