Sulfo-GMBS
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Sulpho-N-succinimidyl 4-maleimidobutyrate sodium salt
Formule:C₁₂H₁₁N₂NaO₉S
MW:382.275 g/mol
Numéro MDL:MFCD17215919
Numéro CAS:185332-92-7
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 382.275 g/mol
:Sulpho-GMBS
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought