1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
Formule:C₅H₆N₂O₂
MW:126.11 g/mol
Numéro MDL:MFCD01863421
Numéro CAS:20485-43-2
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 126.11 g/mol
:1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought