7-Amino-4-methylcoumarin
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone,Coumarin 440,Coumarin 120
Formule:C₁₀H₉NO₂
MW:175.19 g/mol
Numéro MDL:MFCD00006868
Numéro CAS:26093-31-2
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 352 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 226 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 175.19 g/mol
:226
:352
Température d'entreposage:Refrigerator
Customers Who Bought This Also Bought