Pentaethylene glycol monododecyl ether
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Dodecyl pentaethylene glycolether
Formule:C₂₂H₄₆O₆
MW:406.60 g/mol
Numéro MDL:MFCD00043064
Numéro CAS:3055-95-6
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 406.60 g/mol
:Pentaethylene glycol monododecyl ether
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought