N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Octylglucopyranoside,OG,(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol,1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Formule:C₁₄H₂₈O₆
MW:292.37 g/mol
Numéro MDL:MFCD00063288
Numéro CAS:29836-26-8
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: 110 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 292.37 g/mol
:110
Température d'entreposage:Freezer
Résultats des tests de spécification
- N-Octyl-β-D-glucopyranoside:
Résultats des tests de spécification
Customers Who Bought This Also Bought