1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine
# de catalogue O-1455.0001BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 18194-25-7
Spécifications
- Size:1 g
- Cat. no.:O-1455.0001BA
- Supplier No.:O-1455.0001
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: DLPC
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 621.837 g/mol
:1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule:C₃₂H₆₄NO₈P
MW:621.837 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00066561
Numéro CAS:18194-25-7
Customers Who Bought This Also Bought