1-O-Hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₂₄H₅₂NO₆P
Numéro MDL:MFCD00042932
Numéro CAS:52691-62-0
:1-O-Hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 481.65 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought