1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: DSPC,1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,(R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate,(R)-2
Formule:C₄₄H₈₈NO₈P
MW:790.16 g/mol
Numéro MDL:MFCD00036905
Numéro CAS:816-94-4
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 790.16 g/mol
:1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought