1,3-Dipalmitin
# de catalogue O-1200.0001BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 502-52-3
Spécifications
- Size:1 g
- Cat. no.:O-1200.0001BA
- Supplier No.:O-1200.0001
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: 1,3-Dipalmitoyl-glycerol
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 568.924 g/mol
:1,3-Dipalmitin
Formule:C₃₅H₆₈O₅
MW:568.924 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00042877
Numéro CAS:502-52-3
Customers Who Bought This Also Bought